Dehydrated culture media, EMM media, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
114110712 114110022 114110032 114110012
ICNA114110712EA 194 EUR InStock
ICNA114110712 ICNA114110022 ICNA114110032 ICNA114110012
Dehydrated culture media, EMM media, MP Biomedicals
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
EMM (Edinburgh Minimal Medium) is a minimal defined medium for the growth of fission yeast Schizosaccharomyces pombe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité