dNTP set, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
11NTACG111 11NTACG100
ICNA11NTACG111EA 507 EUR InStock
ICNA11NTACG111 ICNA11NTACG100
dNTP set, MP Biomedicals
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Set consists of 100 mM aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP each supplied in a separate vial.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité