dNTP mix, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
11NTPMX055 11NTPMX255 11NTPMX250 11NTPMX100 11NTPMX050 11NTPMX105
ICNA11NTPMX055EA 263 EUR InStock
ICNA11NTPMX055 ICNA11NTPMX255 ICNA11NTPMX250 ICNA11NTPMX100 ICNA11NTPMX050 ICNA11NTPMX105
dNTP mix, MP Biomedicals
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
This dNTP mix with dATP, dCTP, dGTP, dTTP is suitable for use in PCR, real-time PCR, high fidelity and long PCR, LAMP-PCR, cDNA synthesis, RT-PCR, DNA sequencing and labeling.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité