Lysing kits for Fastprep®-24 5G, Lysing Matrix SS, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
116540431 116921100
ICNA116540431EA 172 EUR InStock
ICNA116540431 ICNA116921100
Lysing kits for Fastprep®-24 5G, Lysing Matrix SS, MP Biomedicals
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Each impact-resistant 2 ml tube contains one 6,35 mm, 0,25 cal stainless-steel grinding ball.
  • Can be stored at room temperature
  • DNase and RNase free
Use to break hard/brittle samples. Specialty applications include RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité