Lysing kits for Fastprep®-24 5G, Lysing Matrix M, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
116923500 116923100 116923050
ICNA116923500EA 1000 EUR InStock
ICNA116923500 ICNA116923100 ICNA116923050
Lysing kits for Fastprep®-24 5G, Lysing Matrix M, MP Biomedicals
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Each impact-resistant 2 ml tube contains one 6,35 mm diameter zirconium oxide coated ceramic grinding sphere.
  • Use to break hard/brittle samples
  • Stored at room temperatue (15 to 30 °C)
  • DNase and RNase free
Specialty applications include RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing. This grinding matrix is chemically inert and will not bind nucleic acids.
Information de livraison: Includes an additional bag of grinding spheres.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité