Vacuum blotter, TransDNA Express™
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA11INSB8100EA 3908.9 EUR InStock
ICNA11INSB8100
Vacuum blotter, TransDNA Express™
Appareils de transfert
TransDNA Express™ vacuum blotter is used to quickly and efficiently transfer DNA and RNA to membranes. Transfer is completed within an hour without any additional handling.
  • Easy to use
  • Reproducible
  • Transfers with no gel collapse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité