Grinding matrix for lysing kits
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA116540424EA 116 EUR InStock
ICNA116540424 ICNA116040801 ICNA116540422 ICNA116540412 ICNA116540034
Grinding matrix for lysing kits
Perles Billes en céramique
Ceramic sphere is a Zirconium oxide coated grinding matrix which is chemically inert and will not bind nucleic acids. These are components of lysing matrices.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité