Dehydrated culture media, china blue lactose agar
Fournisseur: Merck
SIAL22520-500GEA 147 EUR InStock
SIAL22520-500G
Dehydrated culture media, china blue lactose agar
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Selective medium for differentiating lactose fermenting and lactose non-fermenting microorganisms.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité