Synthetic GLP7-37
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK000-001-M40EA 603 EUR InStock
ROCK000-001-M40
Synthetic GLP7-37
Protéines et Peptides
Liraglutide is a human glucagon-like peptide-1 (GLP-1) agonist. GLP-1 (7-37) activates the GLP-1 cell-surface membrane-bound receptor in pancreatic beta cells and regulates insulin and glucagon secretions. Suitable for use in ELISA, western Blot, dot blot, PCA, and other assays.
  • Lyophilised
  • Purity: >95%
  • Concentration: 1,0 mg/ml by dry weight
  • Store at 2 to 8 °C
Application: Control peptide
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité