Chicken embryo extract
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA092850145EA 445 EUR InStock
ICNA092850145
Chicken embryo extract
Échantillons Échantillons conservés Preserved Animal Materials
Chicken embryo extract prepared from nine to 12 day old eggs.
  • Soluble in water
  • Brown solution with dirty aspect
  • Collected from registered flocks, which are free from clinical signs of notifiable diseases
Chicken embryo extract is prepared from 9 to 12 day old eggs collected from registered flocks and found to be free from clinical signs of notifiable diseases.
Information de livraison: Supplied in Dulbecco's PBS.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité