Buffer, SSC 20X powder for molecular biology
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA11RIST2050EA 94.25 EUR InStock
ICNA11RIST2050
Buffer, SSC 20X powder for molecular biology
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
SSC buffer used in electrophoresis and in sedimentation studies of DNA-histone aggregates. SSC is used as a hybridisation buffer in immunoblotting and DNA microarray protocols.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité