Masques d'hygiène pour salles propres, BioClean DB™, PE
Fournisseur: Nitritex
BDBS-G BDBS
113-0783EA 679 EUR InStock
113-0783 113-0782
Masques d'hygiène pour salles propres, BioClean DB™, PE
Masques Masques pour salles propres
Ces masques stériles type « sac » sont équipés de serre-têtes tricotés. Toutes les coutures sont soudées par ultrasons. Couches intérieures et extérieures en polyester non tissé Spunbond, couche intermédiaire en polyester Meltblown.
  • Espaceur breveté pour un confort accru et une meilleure respirabilité
  • Pont de nez intégré en acier malléable souple recouvert de plastique
  • Disponible avec ou sans protection intégrale du cou pour combler l'espace non protégé
Efficacité de la filtration des particules: 0,3 µm à 98,2% ; efficacité de filtration des bactéries: 3,0 µm à 97,9%.
Pour environnements classe 10, ISO 4, M2.5.
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015. Processed in an NEBB certified ISO class 4 cleanroom environment. Sampling and inspection in accordance with ISO 2859-3:1991.
Conditionnement: 1 masque par sachet intérieur; 20 sachets intérieurs par sachet extérieur; 10 sachets extérieurs par carton (200 pièces).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité