Rubans adhésifs, M-Zone™ CuffStrip™
Fournisseur: MICRONOVA
CST-318WHIR CST-218WHIR
113-0781EA 1610 EUR InStock
113-0781 113-0884
Rubans adhésifs, M-Zone™ CuffStrip™
Rubans adhésifs
Ruban adhésif en polyéthylène est utilisé pour garantir une fermeture efficace entre le gant et le vêtement pour les environnements critiques.
  • Disponibles dans des largeurs de 50,8 ou 76,2 mm
  • Irradiés aux rayons gamma avec une traçabilité totale du lot
Longueur : 46 cm
Different colours available.
Conditionnement: chaque sachet (emballage double) contient deux rouleaux de ruban adhésif.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité