Chambres de culture cellulaire, Corning® CellSTACK®
Fournisseur: Corning
3268 3269 3270 3271 3272 3319 3310 3320 3321 3330 3311 3312 3303 3313
734-1038EA 360.14 EUR InStock
734-1038 734-1039 734-1040 734-1041 734-4052 734-1197 734-1014 734-1015 734-1016 734-1017 734-4060 734-1207 734-4059 734-4061
Chambres de culture cellulaire, Corning® CellSTACK®
Bioréacteurs
En PS, stériles. Les chambres de culture cellulaire Corning® CellSTACK® sont disponibles en cinq tailles et avec trois différents traitements de surface.
  • Deux orifices de remplissage de 26 mm de diamètre permettent un accès direct au fond de la chambre offrant une plus grande flexibilité pour un remplissage stérile et une évacuation en versant, en pipetant ou avec une tubulure dans un système totalement clos
  • Les bouchons filetés standard de 33 mm possèdent une membrane non mouillable avec pores de 0,2 μm directement scellée au bouchon afin de permettre un échange gazeux tout en minimisant le risque de contamination
  • Les bouchons filetés en option de 33 mm sont disponibles avec une tubulure certifiée C-Flex® de classe VI de la pharmacopée américaine intégralement scellée permettant le transfert stérile direct des milieux et des cellules par pompage ou dispositif d'alimentation par gravité
  • La construction en polystyrène permet une clarté optique et une résistance mécanique excellentes
Surface traitée CT : Le polystyrène sans charge possède une surface hydrophobe sans charge, sur laquelle les protéines à adhérence cellulaire se fixent mal, entraînant une adhérence et une croissance cellulaires insuffisantes et irrégulières. Le polystyrène traité pour la culture cellulaire possède une surface hydrophile à charge négative, sur laquelle les protéines à adhérence cellulaire se fixent uniformément, ce qui constitue une surface appropriée pour l'adhérence et la croissance cellulaires.
Surface Corning® CellBIND® : La surface CellBIND® Corning® optimise la fixation cellulaire dans des conditions difficiles, comme, par exemple, dans un milieu présentant une concentration sérique faible ou nulle, pour un rendement cellulaire plus élevé.
Fixation cellulaire plus cohérente et satisfaisante pour une croissance et un rendement cellulaires accrus
Adaptation plus rapide des cellules dans des conditions présentant une concentration sérique faible ou nulle.
Réduction du détachement cellulaire prématuré dans les cultures agglomérées
Aucune nécessité de recourrir à des revêtements biologiques fastidieux, longs et peu stables
Inutilité de la réfrigération ou des manipulations spéciales et stabilité à température ambiante
Surface à très faible adhérence : La surface à très faible adhérence est une surface hydrogel à liaison covalente, hydrophile et à charge neutre. Elle réduit la fixation cellulaire, l'absorption des protéines et l'activation des enzymes. La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable.
Conservation des cellules en suspension, sans fixation
Absence de différenciation des cellules souches par médiation de la fixation
Absence de division des cellules dépendantes du support
Réduction de la rétention de la fixation et des protéines du sérum dans le substrat
Chambers are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic. Manufactured under GMP conditions and 100% leak-tested prior to shipping.
The Corning® CellBIND® surface enhances cell attachment under difficult conditions, such as reduced-serum or serum-free medium, resulting in higher cell yields.
Informations sur les accessoires: Un grand nombre de bouchons de remplissage optionnels sont disponibles pour permettre le transfert aseptique direct des milieux et cellules par pompage ou dispositif d'alimentation par gravité. Plusieurs dispositifs de couplage sont disponibles sur ces bouchons de remplissage avec ou sans tubulure certifiée C-Flex® de classe VI de la pharmacopée américaine intégralement scellée. Les bouchons de remplissage optionnels avec filtres avec membranes hydrophobiques permettent un échange gazeux et une aération aseptique plus rapide pendant les transferts de liquides. Des bouchons supplémentaires de remplacement de 33 mm, stériles et ventilés ou non sont également disponibles. Les dispositifs d'empilage réutilisables se placent entre les chambres CellSTACK® pour les garder à niveau et pour optimiser l'espace de l'incubateur tout en fournissant de l'espace pour permettre l'échange gazeux.
Tous les bouchons sont des bouchons filetés de 33 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité