Lunettes de sécurité, série 2840
Fournisseur: 3M
2840 2841
111-0432EA 19.7 EUR InStock
111-0432 111-0520
Lunettes de sécurité, série 2840
Lunettes
Ces lunettes de sécurité à verre unique sont disponibles dans différentes options de verre: transparent, jaune pour un meilleur contraste dans des conditions de faible luminosité, fumé pour une protection contre l'éblouissement du soleil, miroir doré clair pour les travaux intérieurs/extérieurs, teinte infrarouge cinq pour certains travaux de soudage/coupage au gaz et applications de brasage et rouge-orangé pour la protection contre la lumière bleue intense.
  • Écran en PC de classe optique 1 pour une excellente clarté optique et un confort plus long
  • Angle d'écran réglable pour adaptabilité personnalisée
  • Longueur des branches réglable (4 positions) pour confort de l'utilisateur et adaptabilité optimale
  • Protège-sourcils intégré pour une meilleure protection
  • Matelassage intérieur souple sur les branches pour une meilleure stabilité
Poids: 26 g
Certifications: EN 166, EN 170/172
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité