4-Nitrophenyl phosphatedi(tris) salt hydrate ≥98% (par HPCE), Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
487655-5EA 77.3 EUR InStock
487655-5
4-Nitrophenyl phosphatedi(tris) salt hydrate ≥98% (par HPCE), Calbiochem®
4-Nitrophenyl phosphatedi(tris) salt hydrate
Substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays.
Synonyms: pNPP, 2Tris
Formule: C₆H₆NO₆P
MW: 461,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037009
Numéro CAS: 68189-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Off-white to pale yellow solid
Purity ≥98% by HPLC
Contaminants (Free-p-Nitrophenol) ≤0,05%
Storage 2 - 8 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité