Combined ion selective electrodes
Fournisseur: SENTEK
365-75BNC 364-75BNC
662-1185EA 2160 EUR InStock
662-1185 662-1184
Combined ion selective electrodes
Électrodes Électrodes ISE
Rugged solid-state electrodes with built-in reference elements that do not require any filling solution or maintenance. Ideal for unskilled operatives.
  • Fully submersible and waterproof
  • Virtually unbreakable
  • Colour coded caps for identification in the field
  • Can be left dry for long periods
  • Long lifetime
  • With 1 m cable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité