VWR® Sealpette™ Pro Single Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Fournisseur: JENCONS SCIENTIFIC
480-044 480-039 480-097 480-098
613-1244EA 0 EUR InStock
613-1244 613-0919 613-0922 613-0923
VWR® Sealpette™ Pro Single Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Pipettes Micropipettes
Pipettes robustes et légères pour gauchers et droitiers, avec des forces d'éjection et de pipetage très faibles.
  • Isolation thermique des composants internes
  • Réglage rapide et léger du volume avec de petits incréments et bouton de verrouillage du volume
  • Affichage clair et facile à lire
  • Identification personnelle avec une étiquette d'identification
  • Entretien facile avec un seul outil polyvalent (calibrage, outil d'ouverture pour fenêtre d'identification ou tubes)
  • Entièrement autoclavable
Le cône de pointe Sealpette™ est fourni avec un filtre standard pour la protection contre la contamination de la pipette par les aérosols ou le sur-pipetage. Il existe deux types de filtres de remplacement disponibles ; Le filtre Standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes telles que la biologie moléculaire, la culture cellulaire, les travaux bactériens et virologiques.
Informations de commande: Fourni avec un filtre standard, un outil d'étalonnage et un certificat QC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité