Flacons distributeurs, Zippette™ Classic
Fournisseur: VWR Collection
613-0926EA 236 EUR InStock
JENC263-000 JENC263-001 JENC263-002 JENC263-003 JENC263-004
Flacons distributeurs, Zippette™ Classic
À volume variable, autoclavables.
  • Réglage précis pour une distribution précise et reproductible
  • Toutes les pièces sont résistantes aux produits chimiques et autoclavables à 121 °C
  • Piston en PTFE amovible pour un retrait en douceur et un nettoyage facile
  • Corps en verre borosilicaté protégé par une manchette transparente en PP pour un retrait et un nettoyage faciles
  • Amorçage facile et déchets minimes, sans fuite dans le réservoir - la Zippette reste amorcée toute la journée
Ces distributeurs sont précis et faciles à utiliser. Le bec adéquat garantit l'exactitude de la distribution dans des conteneurs à col étroit et la valve de sécurité anti-goutte évite à les fuites lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Information de livraison: Fournis avec trois adaptateurs de col (38, 40 et 45 mm) et un certificat d'étalonnage individuel - Sans flacon.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité