Lingettes pour le nettoyage des mains et des surfaces, présaturées, Tork
Fournisseur: Essity
190592 190594
115-0583EA 99.4 EUR InStock
115-0583 115-0645
Lingettes pour le nettoyage des mains et des surfaces, présaturées, Tork
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Presaturated Wipes
Pre-moistened wipes made from a viscose and polyester mix. The single ply wipes are tough on grease and dirt but gentle enough on skin to use several times a day without risking dryness or irritation to skin.
  • Convenient, portable and recyclable dispensing container: Wipes are easy to dispense
  • Waterless cleaning: Tough on grease and dirt
  • Kind to skin and fragrance-free
Couleur : blanc
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité