Syrup bottles, narrow neck
Fournisseur: APG Europe
ALUG1000019EA 41.5 EUR InStock
ALUG1000019
Syrup bottles, narrow neck
Flacons Flacons en verre
These ready to fill syrup bottles are made of type 3 clear glass with screw neck PP 28.
  • Pharmaceutical grade moulded glass
  • SGD mold reference 52473
  • Light transmission for amber glass is full compliance with USP and EP
  • Clean, particulate and microbiological control
  • Type: alpha
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité