ClipperMop™ pour salles propres
Fournisseur: Texwipe
TX7102 TX7103
141-0101EA 227 EUR InStock
141-0101 141-0102
ClipperMop™ pour salles propres
Serpillières
Les balais pour salles propres ClipperMop™ sont conçus pour être utilisés avec les lingettes pour salles propres standard 230×230 mm (9''×9'') et 310×310 mm (12''×12''), ce qui évite de devoir les ajuster ou de devoir rajouter des lingettes ou des garnitures supplémentaires. La tête de balai, en attente de brevet, comporte des attaches en polyéthylène non abrasives permettant d'y fixer une ou plusieurs lingettes en toute sécurité. La méthode de fixation des lingettes ClipperMop ne libère pas de particules, de fibres ou de poussière. Le système de nettoyage peut être stérilisé par irradiation aux rayons gamma, aux produits chimiques, au VHP (peroxyde d'hydrogène vaporisé) ou à l'ETO (oxyde d'éthylène). Le manche télescopique en acier peut s'étendre de 730 à 1340 mm.
  • Changement rapide et facile des lingettes
  • L'embout permet d'accéder aux zones difficiles à atteindre
  • Légers, faciles à manipuler
Le système ClipperMop peut être utilisé avec des lingettes mouillées, sèches et/ou stériles, il est conforme aux protocoles pour salles propres et zones stériles et aseptisées ISO Classe 3 à 8.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité