VWR®, Flacons de stockage
Fournisseur: LA-PHA-PACK GMBH
15091703 15091657
548-2216EA 76 EUR InStock
548-2216 LAPH15091657
VWR®, Flacons de stockage
Fioles
Flacons à vis en verre clair ou ambré, classe hydrolytique 1, pour le stockage des échantillons. Une large gamme de bouchons à vis fermés est disponible avec différents types de septa.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité