Dental containers, SterilContainer™, Aesculap®
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
JF282R JF289R JN091 JN092 JN094 JN095 JN096
AESCJF282REA 0 EUR InStock
AESCJF282R AESCJF289R AESCJN091 AESCJN092 AESCJN094 AESCJN095 AESCJN096
Dental containers, SterilContainer™, Aesculap®
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Aluminium.
  • Autoclavable
  • Stackable
  • With handle
Quarter size containers for dental purpose.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité