TLC and HPTLC plates, cellulose, unmodified and modified layers
Fournisseur: Merck
1.05552.0001 1.05565.0001 1.05574.0001 1.05577.0001 1.05579.0001 1.05632.0001 1.05716.0001 1.05718.0001 1.05725.0001 1.05728.0001 1.05730.0001 1.05786.0001 1.05787.0001 1.15035.0001 1.15036.0001 1.16092.0001
1.05552.0001EA 211 EUR InStock
1.05552.0001 1.05565.0001 1.05574.0001 1.05577.0001 1.05579.0001 1.05632.0001 1.05716.0001 1.05718.0001 1.05725.0001 1.05728.0001 1.05730.0001 1.05786.0001 1.05787.0001 1.15035.0001 1.15036.0001 1.16092.0001
TLC and HPTLC plates, cellulose, unmodified and modified layers
Plaques CCM
Plaques de cellulose non modifiée pour l'analyse de substances polaires.
La cellulose est un sorbant organique convenant particulièrement à la séparation de substances hydrophyles par partition chromatographique. Les applications types sont les analyses d'acides aminés, d'hydrates de carbone, de phosphates, d'acides nucléiques et leurs dérivés.
Les plaques de cellulose Merck sont proposées en qualité CCM classique ou HPTLC pour des séparations nécessitant une haute performance.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité