L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Plaques à puits profonds, 384 puits carrés
Fournisseur: VWR Collection
732-3326EA 406 EUR InStock
732-3326 732-3327
VWR®, Plaques à puits profonds, 384 puits carrés
Microplaques Microplaques deepwell
Ces plaques à 384 puits profonds sont fabriquées à partir de PP dans une salle blanche de classe 100 000. Elles sont conçues pour la collecte et / ou le stockage d’échantillons à haute densité.
  • Hauteur 30 mm
  • Exemptes de RNase et de DNase
  • Fabriquées selon les spécifications ANSI / SLAS
  • Peuvent être stocké à –80 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité