Empore™ Extraction Disks, SPE Disk
Fournisseur: Merck
Empore®
SIAL66887-UEA 187 EUR InStock
SIAL66887-U SIAL66898-U SIAL66888-U 66884-U SIAL66896-U SIAL66894-U 66883-U
Empore™ Extraction Disks, SPE Disk
Filtres Disques filtrants
Designed for extracting large volumes of aqueous samples. Suitable for EPA methods and environmental methods.
  • Provides an efficient alternative to liquid-liquid extraction (LLE)
  • Developed for efficient extraction of pollutants
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité