3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 97%, poudre cristalline
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H37099.14 H37099.06
H37099.14EA 406 EUR InStock
H37099.14 H37099.06
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 97%, poudre cristalline
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Used as pharmaceutical intermediate.
  • Incompatible with oxidising agents
  • Synonym: 3,4-Dimethylpyrazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,133 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462154
Numéro CAS: 2820-37-3
EINECS: 429-130-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to cream
Form Crystalline powder
Assay (GC) >96,0%
Solubility Slightly soluble in water
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité