Ribavirin ≥95%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
16757-1 16757-250 16757-500 16757-5
CAYM16757-1EA 182 EUR InStock
CAYM16757-1 CAYM16757-250 CAYM16757-500 CAYM16757-5
Ribavirin ≥95%, solide cristallin
Ribavirin
Ribavirin is a guanosine analog with antiviral properties against DNA and RNA viruses, including respiratory syncytial virus, hepatitis C, and influenza.
Synonyms: Copegus, NSC 163039, rebetol, ribasphere, virazole.
It acts as a prodrug that can be activated by either mono- or tri-phosphorylation by cellular kinases. These phosphorylated derivatives of ribavirin have diverse effects on both cellular and viral enzymes, resulting in suppression of viral replication.
Formule: C8H12N4O5
Numéro MDL: MFCD00058564
Numéro CAS: 36791-04-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95%
Stability ≥2 years at −20 °C
Form Crystalline solid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité