Nourseothricin sulphate, Qualité Biologie Moléculaire
Fournisseur: G Bioscienes
RC-188 RC-189 RC-190 RC-187
GENORC-188EA 312 EUR InStock
GENORC-188 GENORC-189 GENORC-190 GENORC-187
Nourseothricin sulphate, Qualité Biologie Moléculaire
Nourseothricin sulphate
Nourseothricin sulphate is a Streptothricin-class antibiotic. It has an extremely broad spectrum of activity against viruses, bacteria, eukaryotic unicellular and complex organisms. Norseothricin contains both Streptothricin D (C₃₁H₅₈N₁₂O₁₀) and Streptothricin F (C₁₉H₃₄N₈O₈) components.
Formule: C₃₁H₅₈N₁₂O₁₀·C₁₉H₃₄N₈O₈·H₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00165013
Numéro CAS: 96736-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=753248babe43663500b273b4c6f6b13baa87f079&vid=d53933f2563b93b50e2ff62374c33073fac9d775&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité