Anti-CD1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: CBT6]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15053EA 518 EUR InStock
ABNOMAB15053
Anti-CD1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: CBT6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human CD1A.
Type: Primary
Antigen: CD1A
Clonality: Monoclonal
Clone: CBT6
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité