Anti-CD300E Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: UP-H2]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15414EA 643 EUR InStock
ABNOMAB15414
Anti-CD300E Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: UP-H2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human CD300E.
Type: Primary
Antigen: CD300E
Clonality: Monoclonal
Clone: UP-H2
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité