Anti-CD3e Hamster Monoclonal Antibody (CF-Blue) [clone: 145-2C11]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15456EA 399 EUR InStock
ABNOMAB15456
Anti-CD3e Hamster Monoclonal Antibody (CF-Blue) [clone: 145-2C11]
Anticorps
Hamster monoclonal antibody raised against native mouse Cd3e.
Type: Primary
Antigen: CD3e
Clonality: Monoclonal
Clone: 145-2C11
Conjugation: CF-Blue
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité