Anti-CD80 Hamster Monoclonal Antibody (FITC) [clone: 16-10A1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15457EA 399 EUR InStock
ABNOMAB15457
Anti-CD80 Hamster Monoclonal Antibody (FITC) [clone: 16-10A1]
Anticorps
Hamster monoclonal antibody raised against native mouse Cd80.
Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Monoclonal
Clone: 16-10A1
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG2
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité