Anti-CD81 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: MEM-38]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15370EA 904 EUR InStock
ABNOMAB15370
Anti-CD81 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: MEM-38]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human CD81.
Type: Primary
Antigen: CD81
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-38
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité