Anti-CGA Mouse Monoclonal Antibody [clone: HCGab/52]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14713EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14713
Anti-CGA Mouse Monoclonal Antibody [clone: HCGab/52]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against intact-HCG.
Type: Primary
Antigen: CGA
Clonality: Monoclonal
Clone: HCGab/52
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité