Anti-CHGA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB30816EA 518 EUR InStock
ABNOPAB30816
Anti-CHGA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against full length recombinant human CHGA.
Type: Primary
Antigen: CHGA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité