Anti-ENG Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: 2H6F11]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15389EA 643 EUR InStock
ABNOMAB15389
Anti-ENG Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: 2H6F11]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant human ENG.
Type: Primary
Antigen: ENG
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H6F11
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité