Anti-HLA-DR Mouse Monoclonal Antibody (APC-C750) [clone: GRB-1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15428EA 904 EUR InStock
ABNOMAB15428
Anti-HLA-DR Mouse Monoclonal Antibody (APC-C750) [clone: GRB-1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human HLA-DR.
Type: Primary
Antigen: HLA-DR
Clonality: Monoclonal
Clone: GRB-1
Conjugation: APC-C750
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité