Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Siglec1 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 3D6]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15499EA 399 EUR InStock
ABNOMAB15499
Anti-Siglec1 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 3D6]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against native mouse Siglec1.

Type: Primary
Antigen: Siglec1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D6
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité