Anti-SLC3A2 Mouse Monoclonal Antibody (PerCP) [clone: FG1/8]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15378EA 772 EUR InStock
ABNOMAB15378
Anti-SLC3A2 Mouse Monoclonal Antibody (PerCP) [clone: FG1/8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human SLC3A2.
Type: Primary
Antigen: SLC3A2
Clonality: Monoclonal
Clone: FG1/8
Conjugation: PerCP
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité