Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: TFRC/1818]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15004EA 518 EUR InStock
ABNOMAB15004
Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: TFRC/1818]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human TFRC.
Type: Primary
Antigen: TFRC
Clonality: Monoclonal
Clone: TFRC/1818
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité