Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSHR Mouse Monoclonal Antibody [clone: TSHRA/1402]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15020EA 518 EUR InStock
ABNOMAB15020
Anti-TSHR Mouse Monoclonal Antibody [clone: TSHRA/1402]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human TSHR, A Chain.

Type: Primary
Antigen: TSHR
Clonality: Monoclonal
Clone: TSHRA/1402
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité