Anti-VIL Mouse Monoclonal Antibody [clone: VIL1/1325]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15031EA 518 EUR InStock
ABNOMAB15031
Anti-VIL Mouse Monoclonal Antibody [clone: VIL1/1325]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human Villin.
Type: Primary
Antigen: VIL
Clonality: Monoclonal
Clone: VIL1/1325
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité