Anti-C. jejuni Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E-10.]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB15098EA 518 EUR InStock
ABNOMAB15098
Anti-C. jejuni Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E-10.]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against <i>Campylobacter jejuni</i>.
Type: Primary
Antigen: C. jejuni
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E-10.
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Bacteria
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité