Venting filters, Acro® 37 TF
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4464 4465
514-4117EA 234 EUR InStock
514-4117 514-4118
Venting filters, Acro® 37 TF
Filtres Filtres de ventilation
Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
  • Broad chemical compatibility
  • Disposable
Hydrophobic membrane PP reinforcened PTFE; PP housing.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité