Bacterial air venting filters
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4210-N 4308-N
514-4107EA 339 EUR InStock
514-4107 514-4114
Bacterial air venting filters
Filtres Filtres de ventilation
Economical, disposable depth filter for venting applications. Hydrophobic media allows air and gases to pass freely while blocking aqueous fluid and aerosol contaminents.
  • Use as a vent device for receiving vessels and small isolation or environmental chambers
  • Recommended for small-volume venting and degassing
Hydrophobic glass laminated (polyester/glass fibre/polyester) membrane; PP housing.
Aerosol retention: 99,97% 0,3 µm (DOP) at 32 L/min/100 cm²
* Sterilised by gamma irradiation
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité