Crocetin acide libre (de Gardenia jasminoides ellis)
Fournisseur: MP Biomedicals
0219354305 0219354325
ICNA0219354305EA 78.6 EUR InStock
ICNA0219354305 ICNA0219354325
Crocetin acide libre (de Gardenia jasminoides ellis)
Crocetin
Crocetin inhibitor is a natural carotenoid dicarboxylic acid that is found in the crocus flower and Gardenia jasminoides.
Crocetin was found to inhibit cell cycle progression at the G2-M phase and pancreatic tumor formation in nude mice. It has been shown to improve postshock recovery of cellular adenosine triphosphate (ATP). It also inhibits pancreatic cancer cell proliferation and tumor progression in a xenograft mouse mode.
Crocetin may provide neuroprotection in rats by reducing the production of various neurotoxic molecules.
Formule: C₂₀H₂₄O₄
Point de fusion: 258…259 °C
Numéro MDL: MFCD00017359
Numéro CAS: 27876-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité