Conductimètres de poche, LAQUAtwin, CE-11/CE-22/CE-33
Fournisseur: HORIBA
3999960125 3999960126 3999960127
662-2293EA 127 EUR InStock
662-2293 662-2294 662-2295
Conductimètres de poche, LAQUAtwin, CE-11/CE-22/CE-33
Electrochemistry Meters Conductimètres
Ces appareils de mesure sont équipés d'un capteur plan unique qui permet de réaliser des mesures directes, rapides et précises de micro-échantillons d'un volume de 0,12 ml. Ne nécessitant que quelques gouttes, le capteur n'a pas besoin d'être immergé dans l'échantillon.
  • Fonctions automatiques de changement de plage et de compensation de la température
  • Maintien automatique, étalonnage automatique (2 ou 3 points, selon le modèle)
  • Boîtier en ABS durable et étanche, écran LCD avec rétroéclairage
  • Mise hors tension automatique après 30 minutes, indicateur de batterie faible
  • 400 heures d'autonomie (utilisation continue sans rétroéclairage)
  • Électrode remplaçable
Disponibles en trois modèles différents : le modèle CE-11 mesure uniquement la conductivité (2 points d'étalonnage), le modèle CE-22 mesure la conductivité et la température (3 points d'étalonnage) et le modèle CE-33 mesure la conductivité, la température et les TDS (3 points d'étalonnage).
Parfaits pour effectuer des analyses rapides sur le terrain d'eau fraîche (pluie, rivières, lacs, sources chaudes) et de sol, ainsi que pour exécuter des analyses précises de la propreté d'une surface avant enduction et peinture.
Information de livraison: Livré avec un capteur S070, des solutions d'étalons de conductivité de 1413 µS/cm et 12,88 mS/cm (14 ml chacune), une solution de conditionnement (4 ml), 2 piles CR2032, une pipette compte-gouttes, un manuel d'instructions et un guide rapide, et un étui de stockage. Électrode de rechange disponible séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité