VWR®, Lingettes industrielles, clean smooth, blanches
Fournisseur: VWR Collection
115-2394EA 177 EUR InStock
115-2394 115-2395
VWR®, Lingettes industrielles, clean smooth, blanches
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Ces lingettes tissées en 55% de cellulose et 45% de polyester sont extrêmement résistantes, même lorsqu'elles sont humides.
  • Faible teneur en fibres et particules
  • Résistance aux acides et solvants
  • Bonne absorption
  • Exemptes de liant et de silicone
  • Recyclables
  • Adaptées au contact alimentaire
Les applications types sont l'industrie pharmaceutique, l'aérospatiale, les semi-conducteurs, l'agro-alimentaire, l'automobile, les laboratoires, l'imprimerie et les soins de santé.
Grammage: 73 g/m²
Absorption: 600%
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité